missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CTBS Polyclonal Antibody

Código de producto. 17783454
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
200 μL
Tamaño de la unidad:
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17783454 20 μL 20 microlitros
17770494 200 μL -
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17783454

Marca: Invitrogen™ PA5122060

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CTBS Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P)

Involved in the degradation of asparagine-linked glycoproteins. Hydrolyze of N-acetyl-beta-D-glucosamine (1-4)N-acetylglucosamine chitobiose core from the reducing end of the bond, it requires prior cleavage by glycosylasparaginase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CTBS
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4
génica CTBS
N.º de referencia del gen Q01459
Alias de gen 2210401K11Rik; chitobiase; chitobiase, di-N-acetyl-; CTB; CTBdi-N-acetylchitobiase; CTBS; Di-N-acetylchitobiase
Símbolos de los genes CTBS
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein Di-N-Acetyl Chitobiase. The antigen corresponds to amino acid range 47-385 of the target protein.
Método de purificación Antigen affinity chromatography, Protein A
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1486
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.