Learn More
CSTF1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16814754 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16814754 20 μL 20 microlitros
16804754 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16814754
Marca: Proteintech 155371AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
This gene encodes one of three subunits which combine to form cleavage stimulation factor (CSTF). CSTF is involved in the polyadenylation and 3′end cleavage of pre-mRNAs. Similar to mammalian G protein beta subunits, this protein contains transducin-like repeats. Several transcript variants with different 5′ UTR, but encoding the same protein, have been found for this gene.
Especificaciones
Antígeno CSTF1
Aplicaciones Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.17 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica CSTF1
N.º de referencia del gen Q05048
Símbolos de los genes CSTF1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno CSTF1 Fusion Protein Ag7874
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1477
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG