missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CSTF1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15398691
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15398691 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15398691

Marca: Invitrogen™ PA534796

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: 293T, A431, Jurkat, Raji. Predicted reactivity: Mouse (98%), Rat (98%), Zebrafish (88%), Xenopus laevis (92%), Pig (99%), Chimpanzee (100%), Bovine (99%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

This gene encodes one of three subunits which combine to form cleavage stimulation factor (CSTF). CSTF is involved in the polyadenylation and 3'end cleavage of pre-mRNAs. Similar to mammalian G protein beta subunits, this protein contains transducin-like repeats. Several transcript variants with different 5' UTR, but encoding the same protein, have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CSTF1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
génica CSTF1
N.º de referencia del gen Q05048
Alias de gen 1700057K18Rik; AI788832; CF-1 50 kDa subunit; cleavage stimulation factor 50 kDa subunit; Cleavage stimulation factor subunit 1; cleavage stimulation factor, 3' pre-RNA, subunit 1; cleavage stimulation factor, 3' pre-RNA, subunit 1, 50kD; cleavage stimulation factor, 3' pre-RNA, subunit 1, 50kDa; CSTF 50 kDa subunit; Cstf1; CstF50; CstF-50; CstFp50
Símbolos de los genes CSTF1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human cleavage stimulation factor. The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1477
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.