missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CSPP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, CoraLite 594, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech CL594-11931-20UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
CSPP1 Polyclonal antibody apecifically detetects CSPP1 antigen in Human, Mouse, Rat Samples. It is validated for Immunofluorescence.Especificaciones
| CSPP1 | |
| Polyclonal | |
| CoraLite 594 | |
| BC029445 | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity purification | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Liquid |
| Immunofluorescence | |
| 1000 ug/mL | |
| PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3. | |
| CSPP1 | |
| CSPP1 fusion protein Ag2521 | |
| 20 μL | |
| 79848 | |
| Store at -20°C. Avoid exposure to light. | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido