Learn More
Molecular Probes™ CSPD™ Substrate (25 mM Concentrate)
Descripción
Este sustrato quimioluminiscente CSPD™ para la fosfatasa alcalina le permite detectar moléculas etiquetadas con fosfatasa alcalina y fosfatasa alcalina con una sensibilidad, velocidad y facilidad sin precedentes.
• Los sustratos quimioluminiscentes proporcionan reemplazos altamente sensibles para el sustrato fluorogénico ampliamente utilizado, el metilumbeliferil fosfato (MUP) y el sustrato colorimétrico p-nitrofenil fosfato (pNPP).
• La baja luminiscencia de fondo, junto con la salida de luz de alta intensidad, permite la detección de etiquetas de fosfatasa alcalina con la mayor sensibilidad y relación señal-ruido posibles.
Este versátil sustrato quimioluminiscente presenta una alta sensibilidad en aplicaciones basadas en membranas, como la Southern, Northern y Western blot. Este sustrato también se puede utilizar en ensayos basados en soluciones, como inmunoensayos, ensayos con sondas de ADN, ensayos enzimáticos y ensayos de genes reporteros. Los niveles máximos de luz se alcanzan en aproximadamente 10 minutos, y las emisiones de luz persisten durante varias horas. Los ensayos basados en soluciones requieren potenciadores quimioluminiscentes. Los ensayos basados en membranas también pueden requerirlos para aumentar la salida de luz y la sensibilidad.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacene el producto a 4°C. |
| Formulario | Mediciones |
| Para utilizar con (aplicación) | Southern, Northern y Western Blotting |
| Línea de productos | CSPD, NovaBright |
| Cantidad | 10 ml |
| Sustrato | Fosfatasa alcalina |
| Tipo de sustrato | Sustrato de AP (fosfatasa alcalina) |
| Formato | Frasco(s) |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |