Learn More
Molecular Probes™ CSPD™ Substrate (25 mM Concentrate)
Código de producto. 12634315
Click to view available options
Cantidad:
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
100 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12634315
Marca: Molecular Probes™ T2041
El sustrato concentrado CSPD™ es un sustrato quimioluminiscente de fosfatasa alcalina para la transferencia de proteínas o ácidos nucleicos en membranas de nitrocelulosa. Este sustrato también se puede utilizar en ensayos basados en soluciones.
Este sustrato quimioluminiscente CSPD™ para la fosfatasa alcalina le permite detectar moléculas etiquetadas con fosfatasa alcalina y fosfatasa alcalina con una sensibilidad, velocidad y facilidad sin precedentes.
• Los sustratos quimioluminiscentes proporcionan reemplazos altamente sensibles para el sustrato fluorogénico ampliamente utilizado, el metilumbeliferil fosfato (MUP) y el sustrato colorimétrico p-nitrofenil fosfato (pNPP).
• La baja luminiscencia de fondo, junto con la salida de luz de alta intensidad, permite la detección de etiquetas de fosfatasa alcalina con la mayor sensibilidad y relación señal-ruido posibles.
Este versátil sustrato quimioluminiscente presenta una alta sensibilidad en aplicaciones basadas en membranas, como la Southern, Northern y Western blot. Este sustrato también se puede utilizar en ensayos basados en soluciones, como inmunoensayos, ensayos con sondas de ADN, ensayos enzimáticos y ensayos de genes reporteros. Los niveles máximos de luz se alcanzan en aproximadamente 10 minutos, y las emisiones de luz persisten durante varias horas. Los ensayos basados en soluciones requieren potenciadores quimioluminiscentes. Los ensayos basados en membranas también pueden requerirlos para aumentar la salida de luz y la sensibilidad.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacene el producto a 4°C.
Formulario Mediciones
Para utilizar con (aplicación) Southern, Northern y Western Blotting
Línea de productos CSPD, NovaBright
Cantidad 2 ml
Sustrato Fosfatasa alcalina
Tipo de sustrato Sustrato de AP (fosfatasa alcalina)
Formato Frasco(s)
Condiciones de envío Temperatura ambiente