Learn More
Invitrogen™ CSPD™ Substrate (0.4 mM Ready-To-Use) with Emerald-II™ Enhancer, Size A
Descripción
Los sustratos quimioluminiscentes proporcionan reemplazos muy sensibles para el sustrato fluorogénico ampliamente utilizado metilumbelliferil fosfato (MUP) y el sustrato colorimétrico p-nitrofenil fosfato (pNPP). La baja luminiscencia de fondo, junto con la salida de luz de alta intensidad, permite la detección de etiquetas de fosfatasa alcalina con la mayor sensibilidad posible y relación señal-ruido.
- Detecte moléculas de fosfatasa alcalina y etiquetadas con fosfatasa alcalina con una sensibilidad, velocidad y facilidad sin precedentes
- Presenta una alta sensibilidad en aplicaciones basadas en membranas, como las transferencias Southern, Northern y Western
- Se utiliza en ensayos basados en soluciones como los inmunoensayos, los ensayos con sondas de ADN, los ensayos enzimáticos y los ensayos con genes indicadores
- Los niveles máximos de luz se alcanzan en aproximadamente 10 minutos y la emisión de resplandor persiste durante varias horas
- Los potenciadores aumentan la salida de luz y la sensibilidad
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Sustrato ELISA |
| Cantidad | 100 mL |
| Método de detección | Quimioluminiscente |
| Formulario | Líquido |
| Formato | Frasco |
| Línea de productos | CSPD, NovaBright |
| Tipo de sustrato | Fosfatasa alcalina |
| Contenido y almacenamiento | Almacene el producto a 4 °C. |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |