missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CSNK1G2 Monoclonal Antibody (OTI3G4), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17571593
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17571593 30 μL 30 microlitros
17551593 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17571593 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA802833S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CSNK1G2 Monoclonal antibody specifically detects CSNK1G2 in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno CSNK1G2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3G4
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Csnk1g2
N.º de referencia del gen P78368
Alias de gen 2810429I12Rik; AI463719; casein kinase 1 gamma 2; casein kinase 1 gamma 2 isoform; casein kinase 1 isoform gamma-2; casein kinase 1, gamma 2; casein kinase I isoform gamma-2; CK Igamma2; CK1G2; CKI gamma 2; CKI gamma2; CKI-gamma 2; CKIgamma2; CK-Igamma2; CKI-gamma2; CKI-gamma-2; CKIgamma-2; Csnk1g2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 163-415 of human CSNK1G2 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1455
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.