Learn More
CSNK1G2 Monoclonal Antibody (OTI3G4), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Origene Technologies TA802833
Encompass_Preferred
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17551593
  • en la oferta / 100 microlitros
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Casein kinases are operationally defined by their preferential utilization of acidic proteins such as caseins as substrates. It can phosphorylate a large number of proteins. Participates in Wnt signaling.
Especificaciones
Especificaciones
CSNK1G2
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
P78368
CSNK1G2
Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 163-415 of human CSNK1G2 produced in E.coli.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
Western Blot
OTI3G4
Unconjugated
CSNK1G2
CK1g2
Mouse
Affinity Chromatography
RUO
1455
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Certificados
Promociones
Promociones
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.