Learn More
CSNK1G2 Monoclonal Antibody (OTI2F2), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. p-200014945
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17521643 30 μL 30 microlitros
17501643 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17521643
Marca: Origene Technologies TA802864S
Mouse Monoclonal Antibody
CSNK1G2 Monoclonal antibody specifically detects CSNK1G2 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Antígeno CSNK1G2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2F2
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Csnk1g2
N.º de referencia del gen P78368
Alias de gen 2810429I12Rik; AI463719; casein kinase 1 gamma 2; casein kinase 1 gamma 2 isoform; casein kinase 1 isoform gamma-2; casein kinase 1, gamma 2; casein kinase I isoform gamma-2; CK Igamma2; CK1G2; CKI gamma 2; CKI gamma2; CKI-gamma 2; CKIgamma2; CK-Igamma2; CKI-gamma2; CKI-gamma-2; CKIgamma-2; Csnk1g2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 163-415 of human CSNK1G2 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1455
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2a