missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CSNK1G1 Monoclonal Antibody (OTI1C5), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200018396
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17596483 30 μL 30 microlitros
17576483 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17596483

Marca: Origene Technologies TA806334S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CSNK1G1 Monoclonal antibody specifically detects CSNK1G1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno CSNK1G1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1C5
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Csnk1g1
N.º de referencia del gen Q9HCP0
Alias de gen 9130020E21Rik; casein kinase 1 gamma 1; casein kinase 1, gamma 1; casein kinase I isoform gamma-1; casein kinase I, gamma 1; CK I gamma1; CK1G1; CK1gamma1; CKI gamma 1; CKI gamma1; CK-I gamma1; CKI- gamma1; CKI gamma-1; CKI-gamma 1; CKI-gamma-1; CSNK1G1; KC1G1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 163-422 of human CSNK1G1 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 53944
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.