Learn More
CSNK1A1/CSNK1A1L Antibody (PSH04-58), Novus Biologicals™
Código de producto. 30149041
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30149041 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 30149041 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP333146
Rabbit Monoclonal Antibody
CSNK1A1/CSNK1A1L Monoclonal antibody specifically detects CSNK1A1/CSNK1A1L in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CSNK1A1/CSNK1A1L
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon PSH04-58
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:2000, Flow Cytometry 1:1000, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:500, Immunoprecipitation 1-2ug/sample, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000
Formulación PBS (pH7.4), 0.1% BSA and 40% Glycerol
Alias de gen casein kinase I isoform alpha, casein kinase I isoform alpha-like, CK1, CKI-alpha-like
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein within human CSNK1A1 aa 1-337/ 337. (Uniprot: P48729)
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1452
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG