Learn More
MP Biomedicals™ CSM-Ura con 20 mg/l de Ade (polvo)
Código de producto. 11307909 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
:
100 g
Código de producto.
11307909 100 g
1 options
Código de producto. 11307909
Marca: MP Biomedicals™ 114512322
Formule su propio medio sintético selectivo de levadura definida a medida. MP Biomedicals CSM-Ura con 20 mg/l de Ade (polvo) es una mezcla completa de una sola gota de suplemento de aminoácidos para los medios de crecimiento de S. cerevisiae. La concentración más alta de adenina promueve el rojo
Mezcla completa de una sola gota de suplemento de aminoácidos utilizada para seleccionar levaduras que contengan plasmidos con marcadores nutricionales específicos y para seleccionar la función génica en experimentos de transformación. Para su uso con DOB o YNB con fuentes de nitrógeno y carbono adecuadas.
Pasa usar, Añada 0,77 g de CSM-Ura a cada litro de agua purificada y DOB o DOBA. A continuación, esterilice en autoclave a 121 °C durante 25 minutos para obtener un medio sintético completo definido de una sola gota para S.cerevisiae.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Polvo
Cantidad 100 g