missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
- Añadir 0,75 g de CSM-His-Ura a cada litro de DOB o DOBA y autoclave a 121 °C durante 25 minutos para el medio sintético completo definido de pérdida doble para S. cerevisiae
Aplicaciones:
Cultivo celular de levadura, expresión génica, regulación de transcripción
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Con certificado de biología molecular™ |
| Contenido y almacenamiento | De 15 °C a 30 °C |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | Media Broth |
| Formulación | 10 mg/l de adenina, 50 mg/l de L-arginina HCI, 80 mg/l de L-ácido aspártico, 0 mg/ de L-histidina HCl, 50 mg/l de L-isoleucina, 100 mg/l de L-leucina, 50 mg/l de L-lisina HCl, 20 mg/l de L-metionina, 50 mg/l de L-fenilalanina, 100 mg/l de L-treonina, 50 mg/l de L-triptófano, 50 mg/l de L-tirosina, 0 mg/l de uracilo, 140 mg/l de L-valina |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el crecimiento de Saccharomyces cerevisiae |
| Cantidad | 10 g |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?