Learn More
CSH1 Monoclonal Antibody (OTI1C9), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. p-200013480
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17516352 30 μL 30 microlitros
17596342 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17516352 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA506814S
Mouse Monoclonal Antibody
CSH1 Monoclonal antibody specifically detects CSH1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Especificaciones
Antígeno CSH1
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1C9
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica CSH1
N.º de referencia del gen P0DML2
Alias de gen Choriomammotropin; chorionic somatomammotropin A; chorionic somatomammotropin hormone 1; chorionic somatomammotropin hormone 1 (placental lactogen); Chorionic somatomammotropin hormone 2; chorionic somatomammotropin-1; CS-1; CSA; CSH1; CSH2; CSMT; GHB3; growth hormone B3; hCS-1; hCS-A; hPL; Lactogen; PL; placental lactogen
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human CSH1 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1442
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2a