Learn More
Velp Scientifica™ Unidades de filtración CSF6
Tienda Velp Productos
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
230 V, 50 Hz
230 V, 60 Hz
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Tiempo de filtración corto, menos de 20 minutos, incluso para las 6 muestras
- Bomba para acelerar el proceso de filtración y el lavado
- Desobstruya los crisoles con bomba de aire para mejorar la calidad de la filtración
- Ajuste electrónico de la contrapresión
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Unidad de filtración |
| Capacidad (métrico) | 150 mL |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (aplicación) | Fase final de filtrado y lavado definida en el método enzimático para la extracción de fibra dietética |
| Cantidad | 1 unidad |
| Altura (métrico) | 420 mm |
| Anchura (métrico) | 750 mm |
| Peso (métrico) | 28 kg |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 60 Hz |