missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CSF2RA Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17877352
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17877352 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17877352

Marca: Invitrogen™ PA5141184

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CSF2RA Polyclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IHC (P), Flow

The protein encoded by this gene is the alpha subunit of the heterodimeric receptor for colony stimulating factor 2, a cytokine which controls the production, differentiation, and function of granulocytes and macrophages. The encoded protein is a member of the cytokine family of receptors. This gene is found in the pseudoautosomal region (PAR) of the X and Y chromosomes. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene, with some of the isoforms being membrane-bound and others being soluble.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CSF2RA
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.2% BSA, 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
génica CSF2RA
N.º de referencia del gen Q00941
Alias de gen CD116; CD116 antigen; CDw116; colony stimulating factor 2 receptor alpha chain; colony stimulating factor 2 receptor alpha subunit; colony stimulating factor 2 receptor, alpha, low-affinity (granulocyte-macrophage); CSF 2R; CSF2R; Csf2ra; CSF2RAX; CSF2RAY; CSF2RX; CSF2RY; Csfgmra; GM CSF R alpha; GM-CSF receptor alpha subunit; GMCSFR; GM-CSFR; GM-CSF-Ra; GM-CSFRalpha; GM-CSF-R-alpha; GMCSFR-alpha; GMR; GMR-alpha; granulocyte-macrophage colony stimulating receptor alpha; granulocyte-macrophage colony-stimulating factor receptor alpha chain; granulocyte-macrophage colony-stimulating factor receptor subunit alpha; MGC3848; MGC4838; SMDP4
Símbolos de los genes CSF2RA
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide within mouse GM-CSF-R-alpha (CD116) aa 11-60/388.
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 12982
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.