Learn More
Invitrogen™ Swine CSF2 (GM-CSF) ELISA Kit
Código de producto. 17115969
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
17115969 5 x 96 pruebas cada uno
15405403 96 pruebas 1 set
2 options
Código de producto. 17115969
Marca: Invitrogen™ ESCSF2X5
ELISA
The Swine CSF2 (GM-CSF) ELISA quantitates Sw CSF2 in swine serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Sw CSF2. Principle of the method The Swine CSF2 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
El GM-CSF (factor estimulante de colonias de granulocitos-macrófagos) es un factor de crecimiento hematopoyético de 14,6 kDa que existe en formas biológicamente activas glicosiladas y no glicosiladas, y estimula el desarrollo de granulocitos, macrófagos, megacariocitos tempranos y células progenitoras eosinófilos. La forma activa de la proteína GM-CSF se encuentra fuera de la célula como un homodímero y el gen de GM-CSF se ha localizado en un grupo de genes relacionados en la región cromosómica 5q31, que se sabe que está asociado con eliminaciones intersticiales en el síndrome 5q y la leucemia mielógena aguda. Otros genes en el grupo incluyen los que codifican las interleucinas 4, 5 y 13. La capacidad del GM-CSF recombinante para aumentar la recuperación de células hematopoyéticas se ha convertido en uno de los aspectos prioritarios en el tratamiento terapéutico de los pacientes tras el trasplante de médula ósea. En estudios recientes se ha investigado el GM-CSF en enfermedades inflamatorias y autoinmunes como artritis, enfermedad pulmonar intersticial relacionada con artritis, nefritis y psoriasis. En el SNC, se ha estudiado la reducción o neutralización de GM-CSF en la encefalomielitis autoinmune experimental (EAE) y la esclerosis múltiple (EM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q29118
Intervalo del ensayo De 73,73 pg/ml a 18 000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 72 pg/mL
Intervalo de calibración De 72 pg/ml a 18 000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Citocinas y receptores
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citocinas probadas: IL-1 beta porcina, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, IFN-gamma, TGF beta 1, TNF alfa
Suficiente para 96 ensayos
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 397208
Símbolo de gen GM-CSF
CV interensayo < 12%
CV intraensayo < 10%
Contenido del kit Solución de parada, Concentrado de diluyente de ensayo, SAV-HRP, Anticuerpo de detección biotinilado, Cubiertas adhesivas para placas, Estándar, Cromógeno, Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Tampón de lavado
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Inmunología
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo GM-CSF
Objetivo Cerdo
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min