Descripción
CSDE1 gene ontology annotations related to this gene include regulation of transcription, DNA-templated.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CSDE1 |
| Aplicaciones | Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.15 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | CSDE1 |
| N.º de referencia del gen | O75534, Q91W50 |
| Alias de gen | CSDE1, D1S155E, KIAA0885, N ras upstream gene protein, NRU, Protein UNR, RP5 1000E10.3, UNR |
| Símbolos de los genes | CSDE1 |
| Mostrar más |