Learn More
BD Biosciences™ GRÁNULOS CS& T IVD (CE/IVD)
Código de producto. 15846339
Change view
Click to view available options
Nº de pruebas:
150 pruebas
50 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Nº de pruebas unitSize
15846339 50 pruebas cada uno
15856339 150 pruebas cada uno
2 options
Código de producto. 15846339
Marca: BD Biosciences™ 656046
Se utiliza para configurar el citómetro, realizar un control de calidad diario y determinar los ajustes de aplicación de lisis/lavado.
  • Diseñado para uso diagnóstico in vitro en citómetros de flujo BD FACSCanto™ II con software BD FACSDiva™.
  • Se utiliza para configurar el citómetro, para realizar un control de calidad del rendimiento diario (QC) y para determinar los ajustes de aplicación de lisis/lavado (LW).
  • Teñidos con fluorocromos que se excitan mediante los láseres del citómetro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacene los viales de 2 °C a 8 °C y protéjalos de la luz.
Nº de pruebas 50 pruebas
Estabilidad Los gránulos permanecen estables hasta la fecha impresa en la etiqueta del vial si se almacenan tal y como se indica. No lo utilice después de la fecha de caducidad. Después de la dilución, los gránulos permanecen estables durante 8 horas a una temperatura de 2 °C a 25 °C.
Tipo de producto Gránulos de poliestireno, solución salina tamponada con fosfato con BSA y azida sódica al 0,1 %.