Learn More
BD Biosciences™ Gránulos CS&T (CE/IVD)
Descripción
- Se utiliza en un citómetro de flujo BD.
- Proporcionan un método estandarizado para realizar el control de calidad de las características ópticas, electrónicas y de líquidos del instrumento y para ajustar la compensación de fluorescencia.
- En algunos instrumentos BD, los gránulos CS&T BD también se utilizan para ajustar las tensiones del detector.
- Suspensión de fluoroesferas con tamaño uniforme y estable e intensidad de fluorescencia
- Se utiliza para el control de calidad (QC) del instrumento para caracterizar, rastrear y comunicar las mediciones de rendimiento de los citómetros de flujo compatibles.
- Teñidos con fluorocromos que se excitan mediante los láseres del citómetro
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacene los viales de 2 °C a 8 °C y protéjalos de la luz. |
| Nº de pruebas | 50 pruebas |
| Estabilidad | Los gránulos permanecen estables hasta la fecha impresa en la etiqueta del vial si se almacenan tal y como se indica. No lo utilice después de la fecha de caducidad. Después de la dilución, los gránulos permanecen estables durante 8 horas a una temperatura de 2 °C a 25 °C. |
| Tipo de producto | Gránulos de poliestireno, solución salina tamponada con fosfato con BSA y azida sódica al 0,1 %. |