Learn More
Kartell™ Recipiente de cristalización, PTFE, 350 ml, 100 x 62 mm
Código de producto. 10132711
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
350mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10132711 350mL cada uno
10162851 100 ml cada uno
2 options
Código de producto. 10132711
Marca: Kartell™ 0063400
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado en PTFE para ofrecer una buena resistencia química, mecánica y al calor. El recipiente de cristalización Kartell™ es el más adecuado para disoluciones y digestiones con ácidos y agentes corrosivos.
  • Excelente resistencia química, mecánica y térmica
  • Se puede utilizar de forma segura de manera continua desde –270 °C hasta 250 °C
  • Especialmente adecuado para disoluciones y digestiones con ácidos y corrosivos agentes
  • Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Color Blanco
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Capacidad (métrico) 350mL
Diámetro exterior (métrico) 100mm
Altura (métrico) 62,22mm
Product Type Recipiente de cristalización