Learn More
Solución de violeta cristal (indicador no acuoso) de acuerdo con la Farmacopea Europea (EP), Reagecon
BIOPHARMA
Código de producto. 11454679 Tienda Reagecon Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
11454679 100 mL 100 ML
1 options
Código de producto. 11454679 Proveedor Reagecon N.º de proveedor 1022901
Solución indicadora de máxima calidad producida a partir de materias primas de la mayor calidad y fabricada y probada rigurosamente.
  • Norma de referencia de la Farmacopea europea (EP), material de referencia de la Farmacopea europea (EP)
  • Solución indicadora de máxima calidad producida a partir de materias primas de la mayor calidad y fabricada y probada rigurosamente.
  • Para las titulaciones manuales; el titulador de indicador o el analito cambian el color y este cambio es, con diferencia, el método más importante de detección de punto final en dichas titulaciones.
  • Una solución indicadora de máxima calidad como la de Reagecon facilita la detección de punto final, de forma clara e inequívoca, y es esencial para una titulación manual precisa.
Especificaciones
Envase Frasco Winchester de vidrio ámbar
Cantidad 100 mL
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • CRYSTAL VIOLET SOLUTION
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: acetic acid, C.I. Basic Violet 3