Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cristal violeta, puro, indicador
Código de producto. p-3756491 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
10646972 25 g 25 g
10637884 100 g 100 g
10177663 500 g 500 g
3 options
Código de producto. 10646972
Marca: Thermo Scientific Chemicals 212120250
Solicitar formato a granel o personalizado
Cristal violeta, C25H30ClN3, número CAS-548-62-9, 90-94-8, Violeta básico 3, C.I. 42555, Violeta de genciana, 100g, 13, 756, CHEBI:41688, 407.99, Puro, Peligro, Declaración de GHS H: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Nocivo en caso de ingestión. Provoca lesiones oculares graves. Puede provocar cáncer.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Crystal Violet
Punto de fusión 215.0°C
Nombre de nota Indicator, Pure
CAS 548-62-9, 90-94-8
Fórmula molecular C25H30ClN3
Número MDL MFCD00011750
Beilstein 13, 756
Índice Merck 15, 4430
Sinónimo Basic Violet 3, C.I. 42555, Gentian Violet
Información de solubilidad Solubility in water: 16g/L (25°C). Other solubilities: soluble in chloroform, 1 g/10 mL alcohol, 1 g/15 mL glycerin, practically insoluble in ether
Clave InChI ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-]
Nombre IUPAC [4-[bis[4-(dimetilamino)fenil]metilideno]ciclohexa-2,5-dien-1-ilideno]-dimetilazanio; cloruro
Peso molecular (g/mol) 407.986
PubChem CID 11057
ChEBI CHEBI:41688
Formula Weight (peso de la fórmula) 407.99
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Crystal Violet
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: C.I. Basic violet 1,Michler's ketone