Learn More
Cristal violeta, ACS, +90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7049789
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
11308107 25 g 25 g
11318107 100 g 100 g
2 options
Codice prodotto. 11308107
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 022866.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 548-62-9 | C25H30ClN3 | 407.986 g/mol
Crystal Violet is used as an acid-base indicator, an alcohol denaturant, a biological stain, a textile dye and an indicator for copper salts. It is a component of gram staining in microorganisms and cell lines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 548-62-9
Fórmula molecular C25H30ClN3
Peso molecular (g/mol) 407.986
Número MDL MFCD00011750
Clave InChI ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo Basic Violet 3; C.I. 42555
PubChem CID 11057
ChEBI CHEBI:41688
Nombre IUPAC [4-[bis[4-(dimetilamino)fenil]metilideno]ciclohexa-2,5-dien-1-ilideno]-dimetilazanio; cloruro
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-]
Specifica
Nombre del producto químico o material Crystal Violet
Punto de fusión ∼215°C (decomposition)
Número UN UN3077
Beilstein 4077708
Índice Merck 14,4395
Información de solubilidad Soluble in water and chloroform. Slightly soluble in alcohol and glycerol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 407.99
Porcentaje de pureza ≥90%
Grado ACS
Cantidad 25 g
Forma física Polvo
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.