Learn More
Multiroir™ Caja de laboratorio de transmisión de poliestireno de cristal
Código de producto. p-8000358
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,09 L
0,2 L
0,42 L
1,3 L
3,7 L
10,85 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Código de producto. 11712944
Marca: Multiroir™ 45101
Edge
Utilice estas cajas para una gran variedad de necesidades de almacenamiento. Las cajas de laboratorio de transmisión de poliestireno de cristal Multiroir™ son ideales para conservación, almacenamiento y presentación de productos. Las cajas se han fabricado con poliestireno de cristal, un material resistente obtenido mediante la polimerización de monómero de estireno CH2 = CH-Ph.
  • Transparente, apilable y altamente resistente a luz ultravioleta
  • Soporte de etiquetas integrado
  • Plástico químicamente inerte
  • Calidad para el contacto con alimentos
  • Los fondos y las partes superiores tienen relieves macho-hembra que bloquean el apilamiento y proporcionan una estabilidad de almacenamiento perfecta
  • Las estrictas tolerancias de colocación de la tapa en la base garantizan un buen sellado
Especificaciones
Capacidad (métrico) 0,09 L
Color Transparente
Material Poliestireno
Forma Rectangulares
Para utilizar con (aplicación) Conservación, almacenamiento y presentación de productos
Tipo de producto Caja de laboratorio de transmisión
Cantidad 10/Paq.
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 60 × 50 mm (L × Al)
Longitud (métrico) 60 mm
Longitud (métrico) interior 55 mm
Anchura (métrico) 45 mm
Altura (métrico) 50 mm
Altura (métrico) interior 43 mm
Peso (métrico) 0,03 kg