Learn More
Multiroir Controlec™ Cajones de almacenamiento de poliestireno de cristal
Código de producto. 11798283
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1,9 kg
7 kg
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11798283 1,9 kg 1 PCS
11768303 7 kg 1 PCS
2 options
Código de producto. 11798283
Marca: Multiroir Controlec™ 11101MUO19TR
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Vea el contenido de los cajones de almacenamiento de poliestireno de cristal Multiroir Controlec™ gracias a su fabricación con poliestireno transparente. Los cajones también disponen de un conjunto deslizante, con divisores disponibles por separado.
  • Visibilidad total
  • Cristal de polipropileno transparente, como el vidrio
  • Conjunto deslizante
  • Separadores de cajones disponibles por separado
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1,9 kg
Descripción Tipo de mango: Conjunto deslizante
Color Transparente
Material Poliestireno
Forma Rectangulares
Tipo de producto Cajón
Cantidad 1 unidad
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 168 x 235 x 72 mm
Longitud (métrico) 235 mm
Anchura (métrico) 168 mm
Altura (métrico) 72 mm