Learn More
Multiroir™ Cajones de almacenamiento de poliestireno de cristal transparentes
Código de producto. p-8008396
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 L
30 L
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11778303 10 L 1 PCS
11788303 30 L 1 PCS
2 options
Código de producto. 11778303
Marca: Multiroir™ 11104MU10000C
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Vea el contenido de los cajones de almacenamiento de poliestireno de cristal transparentes Multiroir™ gracias a su fabricación con poliestireno transparente. Los cajones también disponen de un conjunto deslizante, con divisores disponibles por separado.
  • Visibilidad total
  • Cristal de poliestireno transparente, como el vidrio
  • Conjunto deslizante
  • Separadores de cajones disponibles por separado
Especificaciones
Capacidad (métrico) 10 L
Color Transparente
Material Poliestireno
Forma Rectangulares
Tipo de producto Cajón de almacenamiento
Cantidad 1 unidad
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 410 x 265 x 125 mm
Longitud (métrico) 410 mm
Longitud (métrico) interior 365 mm
Anchura (métrico) 265 mm
Anchura (métrico) interior 250 mm
Altura (métrico) 125 mm
Altura (métrico) interior 110 mm