Learn More
Multiroir™ Cajones de almacenamiento de poliestireno de cristal transparentes
Código de producto. 11788303
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 L
30 L
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11788303 30 L 1 PCS
11778303 10 L 1 PCS
2 options
Código de producto. 11788303
Marca: Multiroir™ 11105MU30000C
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Vea el contenido de los cajones de almacenamiento de poliestireno de cristal transparentes Multiroir™ gracias a su fabricación con poliestireno transparente. Los cajones también disponen de un conjunto deslizante, con divisores disponibles por separado.
  • Visibilidad total
  • Cristal de poliestireno transparente, como el vidrio
  • Conjunto deslizante
  • Separadores de cajones disponibles por separado
Especificaciones
Capacidad (métrico) 30 L
Color Transparente
Material Poliestireno
Tipo de producto Cajón de almacenamiento
Cantidad 1 unidad
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 542 x 322 x 216 mm
Longitud (métrico) 542 mm
Longitud (métrico) interior 500 mm
Anchura (métrico) 322 mm
Anchura (métrico) interior 300 mm
Altura (métrico) 216 mm
Altura (métrico) interior 200 mm