Learn More
Multiroir™ Cajones de almacenamiento de poliestireno de cristal transparentes
Descripción
- Visibilidad total
- Cristal de poliestireno transparente, como el vidrio
- Conjunto deslizante
- Separadores de cajones disponibles por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 10 L |
| Color | Transparente |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Rectangulares |
| Tipo de producto | Cajón de almacenamiento |
| Cantidad | 1 unidad |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 410 x 265 x 125 mm |
| Longitud (métrico) | 410 mm |
| Longitud (métrico) interior | 365 mm |
| Anchura (métrico) | 265 mm |
| Mostrar más |