Learn More
Multiroir™ Cajas de almacenamiento Minimax de poliestireno de cristal
Código de producto. p-8008395
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
178 x 45 mm (L x Al)
228 x 178 x 68 mm
228 x 178 x 72 mm
315 x 230 x 70 mm
315 x 45 mm (L x Al)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
11734591 228 x 178 x 68 mm cada uno
11724591 315 x 230 x 70 mm cada uno
11744591 228 x 178 x 72 mm cada uno
11714591 315 x 45 mm (L x Al) cada uno
11758361 178 x 45 mm (L x Al) cada uno
5 options
Código de producto. 11734591
Marca: Multiroir™ 42031
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice cajas de almacenamiento de poliestireno de cristal Multiroir™ Minimax para sus necesidades de almacenamiento y transporte. El poliestireno similar al vidrio transparente le permite visualizar el contenido claramente desde el exterior. Las cajas se entregan junto con un kit de separadores para la organización adicional de contenido.
  • Transparentes como el vidrio
  • Se suministra completo con kit de separador
  • Diversas capacidades
Especificaciones
Color Transparente
Material Poliestireno
Forma Rectangulares
Tipo de producto Archivador de portaobjetos Shandon
Cantidad 6/caja
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 228 x 178 x 68 mm
Longitud (métrico) 228 mm
Altura (métrico) 68 mm