Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ S3™ E-LFL Tubing with 2-stop Configuration
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,38 mm
0,64 mm
0,76 mm
1,14 mm
1,3 mm
2,06 mm
2,29 mm
Diámetro exterior (imperial):
0,09 in, 2,18 mm
0.1 in., 2,44 mm
0.1 in., 2,46 mm
0.11 in., 2,84 mm
0,12 in, 3 mm
0,15 in, 3,76 mm
0,16 in, 3,99 mm
Grosor (métrico):
0,85 mm
0,9 mm
Tamaño de la unidad:
12 PCS
60 PCS
paquete de 12
paquete de 60
Descripción
- La mayor vida flexible de cualquier tubo Tygon™ transparente: reduce el tiempo de inactividad debido a un fallo de la bomba.
- Se pueden esterilizar en autoclave: adecuados para aplicaciones de alta pureza. Espalación de partículas extremadamente baja: fiable para aplicaciones de fluidos sensibles.
- No contiene BPA ni ftalatos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), ISO 10993 y FDA, ISO 10993, FDA |
| Código de color | Naranja/blanco |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Diámetro interior (imperial) | 0,03 in |
| Diámetro interior (métrico) | 0,64 mm |
| Material | Tygon S3 E-LFL |
| Diámetro exterior (imperial) | 0.1 in., 2,44 mm |
| Longitud global (imperial) | 15 in. |
| Longitud global (métrico) | 381 mm |
| Grosor (imperial) | 0.04 in. |
| Mostrar más |