Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ S3™ E-LFL Tubing with 2-stop Configuration
Código de producto. 11866870
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,38 mm
0,64 mm
0,76 mm
1,14 mm
1,3 mm
2,06 mm
2,29 mm
Diámetro exterior (imperial):
0,09 in, 2,18 mm
0.1 in., 2,44 mm
0.1 in., 2,46 mm
0.11 in., 2,84 mm
0,12 in, 3 mm
0,15 in, 3,76 mm
0,16 in, 3,99 mm
Grosor (métrico):
0,85 mm
0,9 mm
Tamaño de la unidad:
12 PCS
60 PCS
paquete de 12
paquete de 60
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Grosor (métrico) unitSize
11866870 0,76 mm 0.1 in., 2,46 mm 0,85 mm 60 PCS
15181723 0,76 mm 0.1 in., 2,46 mm 0,85 mm 12 PCS
11806880 1,14 mm 0.11 in., 2,84 mm 0,85 mm paquete de 60
11836880 2,06 mm 0,15 in, 3,76 mm 0,85 mm 60 PCS
11846880 2,29 mm 0,16 in, 3,99 mm 0,85 mm 60 PCS
15101723 0,38 mm 0,09 in, 2,18 mm 0,9 mm paquete de 12
11886880 0,38 mm 0,09 in, 2,18 mm 0,9 mm paquete de 60
15131723 0,64 mm 0.1 in., 2,44 mm 0,9 mm 12 PCS
11896880 0,64 mm 0.1 in., 2,44 mm 0,9 mm 60 PCS
15171723 1,3 mm 0,12 in, 3 mm 0,85 mm 12 PCS
11866880 1,3 mm 0,12 in, 3 mm 0,85 mm 60 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 11866870 Proveedor Saint Gobain Life Sciences N.º de proveedor 07060207ND
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fits tightly to glass and metal, bends to small radius curves, is nontoxic and transparent. Tygon™ S3™ E-LFL Tubing with 2-stop Configuration has long life and won't age or oxidize.
  • La mayor vida flexible de cualquier tubo Tygon™ transparente: reduce el tiempo de inactividad debido a un fallo de la bomba.
  • Se pueden esterilizar en autoclave: adecuados para aplicaciones de alta pureza. Espalación de partículas extremadamente baja: fiable para aplicaciones de fluidos sensibles.
  • No contiene BPA ni ftalatos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), ISO 10993 y FDA, ISO 10993, FDA
Código de color Negro/negro
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Diámetro interior (imperial) 0,03 in
Diámetro interior (métrico) 0,76 mm
Material Tygon S3 E-LFL
Diámetro exterior (imperial) 0.1 in., 2,46 mm
Longitud global (imperial) 15 in.
Longitud global (métrico) 381 mm
Grosor (imperial) 0.03 in.
Grosor (métrico) 0,85 mm
Para utilizar con Para bomba peristáltica
Para utilizar con (aplicación) Para su uso en aplicaciones de bomba peristáltica
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -55 °C
Cantidad de embalaje 12/pack
Color Transparente
Dureza 56 (Shore A)
Flexibility Los tubos
Max. Operating Temperature (Metric) de 74 °C
Tipo de producto Tubing