Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ S3™ E-LFL Tubing with 2-stop Configuration
Descripción
- La mayor vida flexible de cualquier tubo Tygon™ transparente: reduce el tiempo de inactividad debido a un fallo de la bomba.
- Se pueden esterilizar en autoclave: adecuados para aplicaciones de alta pureza. Espalación de partículas extremadamente baja: fiable para aplicaciones de fluidos sensibles.
- No contiene BPA ni ftalatos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), ISO 10993 y FDA, ISO 10993, FDA |
| Código de color | Violeta/negro |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Diámetro interior (imperial) | 0,09 in |
| Diámetro interior (métrico) | 2,29 mm |
| Material | Tygon S3 E-LFL |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,16 in, 3,99 mm |
| Longitud global (imperial) | 15 in. |
| Longitud global (métrico) | 381 mm |
| Grosor (imperial) | 0.03 in. |
| Mostrar más |