Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos Tygon R3607
Description
- La formulación de base biológica ofrece un rendimiento excelente
- La uniformidad entre lotes se traduce en experimentos reproducibles
- No tóxico y no contaminante
- Pared interior lisa y pulida
- Se desliza de forma fácil y segura sobre los accesorios y las sujeciones para conseguir configuraciones de laboratorio sencillas
- No contiene BPA ni ftalatos
- Disponible en tamaños estándar para mantener el vacío completo a temperatura ambiente
- Laboratorio general
- Comida y bebida
- Biofarmacia
- Instrumentos analíticos
- Bombas peristálticas y de vacío
- Ideal para condensadores, incubadoras, desecadores, líneas de gas y líneas de drenaje
- Transparente
- Resistentes a la fatiga por flexión y a la abrasión
- Menos permeables que los tubos de caucho
- Para su uso con prácticamente todos los productos químicos inorgánicos que se encuentran en el laboratorio
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) |
| Código de color | Rojo/rojo |
| Descripción | 1,14 x 0,85mm |
| Diámetro interior (imperial) | 0,04 in |
| Diámetro interior (métrico) | 1,14 mm |
| Material | Tygon R3607 |
| Longitud global (imperial) | 32.8 ft. |
| Longitud global (métrico) | 1000 cm |
| Grosor (imperial) | 0.03 in. |
| Grosor (métrico) | 0,85 mm |
| Show More |