Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos Tygon R3607
Código de producto. 15133236
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,51 mm
0,64 mm
0,89 mm
0,95 mm
1,02 mm
1,14 mm
1,65 mm
2,06 mm
2,79 mm
Color:
Azul/azul
Blanco/negro
Morado/blanco
Morado/morado
Naranja/amarillo
Naranja/blanco
Rojo/rojo
Transparente
Tamaño de la unidad:
10 M
10 metros
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Color unitSize
15133236 2,06 mm Morado/morado 10 M
15113226 0,64 mm Naranja/blanco 10 metros
15153226 0,95 mm Blanco/negro 10 metros
15183226 1,14 mm Rojo/rojo 10 metros
10092393 1,65 mm Azul/azul 10 metros
15183216 0,51 mm Naranja/amarillo 10 metros
15123226 0,89 mm Transparente 10 metros
15133226 1,02 mm Transparente 10 metros
12068908 2,79 mm Morado/blanco 10 metros
9 options
Código de producto. 15133236
Marca: Saint Gobain Life Sciences 07053421LND
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Formulados para resistencia a la abrasión y a la fatiga por flexión y son menos permeables que los tubos de caucho. Los tubos Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon R3607 admiten prácticamente todos los productos químicos inorgánicos que se encuentran en el laboratorio.
  • La formulación de base biológica ofrece un rendimiento excelente
  • La uniformidad entre lotes se traduce en experimentos reproducibles
  • No tóxico y no contaminante
  • Pared interior lisa y pulida
  • Se desliza de forma fácil y segura sobre los accesorios y las sujeciones para conseguir configuraciones de laboratorio sencillas
  • No contiene BPA ni ftalatos
  • Disponible en tamaños estándar para mantener el vacío completo a temperatura ambiente
Aplicaciones típicas
  • Laboratorio general
  • Comida y bebida
  • Biofarmacia
  • Instrumentos analíticos
  • Bombas peristálticas y de vacío
  • Ideal para condensadores, incubadoras, desecadores, líneas de gas y líneas de drenaje
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
Código de color Morado/morado
Diámetro interior (imperial) 0,08 in
Diámetro interior (métrico) 2,06 mm
Material Tygon R3607
Diámetro exterior (imperial) 0,15 in, 3,76 mm
Longitud global (imperial) 32.8 ft.
Longitud global (métrico) 1000 cm
Grosor (imperial) 0.03 in.
Grosor (métrico) 0,85 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la dispensación de muestras y reactivos, ensayos biológicos y químicos, así como análisis de agua y suelos
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -58 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -50 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Tamaño de los tubos 2,06 x 0,85mm
Color Morado/morado
Dureza 55 (Shore A)
Flexibility Los tubos
Max. Operating Temperature (English) 165.2°F
Max. Operating Temperature (Metric) de 74 °C
Tipo de producto Tubing