Learn More
Multiroir Controlec™ Caja de almacenamiento ABS de cristal
Descripción
- Sólida y resistente a impactos
- Completamente transparente
- Tapa incluida
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Material | ABS |
| Forma | Rectangulares |
| Tipo de producto | Papelera inclinable |
| Longitud (métrico) | 122 mm |
| Anchura (métrico) | 133 mm |
| Altura (métrico) | 160 mm |
| Peso (métrico) | 0,47 kg |