missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Cryptosporidium Oocysts Monoclonal Antibody (BEL 0126)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17820236
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17820236 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17820236 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA546611

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Cryptosporidium Oocysts Monoclonal Antibody for IHC (F), ELISA

Cryptosporidium is a protozoan that infects a wide variety of vertebrates, including humans, causing acute gastroenteritis. The disease manifests with abdominal pain and diarrhea similar to that of choleric infection. In the immunocompromised hosts, the parasite causes prolonged infections that can also be fatal. [PMID: 31934363].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cryptosporidium Oocysts
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon BEL 0126
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.1% sodium azide
Alias de gen Cryptosporidium
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified cryptosporidium oocysts from bovine faeces.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Bovine, Protozoa
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG3
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.