Learn More
Epredia™ Accesorios para criostatos Cryotome™
Código de producto. 12658186 Tienda Epredia Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Caja criogénica circular de 10 mm
Cajas criogénicas de criostato, 25 mm, anular con asa
Cajas criogénicas de criostato, 25 mm de diám., sombreadas
Cajas criogénicas de criostato, 35 mm, anular con asa
Cajas criogénicas de criostato, 40 mm de diám., sombreadas
Cubierta de barra criogénica
Estante ancho
Estante de herramientas
Estante estrecho
Extractor de calor, estándar
Pincel ancho (residuos)
Pincel estrecho
Para utilizar con (equipo):
FSE/FE
FSE/FE/SME/E
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 4
paquete de 6
Código de producto. 12658186
Marca: Epredia™ A78930121
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mejore el funcionamiento de los criostatos FSE/FE/SME/E CryotomeTM con los accesorios para criostatos Epredia™ CryotomeTM.
Mejore el funcionamiento de los criostatos FSE/FE/SME/E Cryotome™ con los accesorios para criostatos Thermo Scientific™ Cryotome™.
  • El extractor de calor de varias posiciones se incorpora en un eje vertical y permite una congelación homogénea y una fácil retirada de la muestra; se puede poner en funcionamiento en todas las posiciones de la barra de congelación.
  • Se reduce el tiempo de congelación si la platina de congelación y el tejido se colocan en la placa Peltier activa.
  • El disco de congelación se utiliza junto con el extractor de calor para el aplanamiento y congelación de las muestras de tejido.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Estante de herramientas (60 mm)
Tipo de producto Estante de herramientas
Para utilizar con (equipo) FSE/FE/SME/E
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt