Learn More
Epredia™ Accesorios para criostatos Cryotome™
Código de producto. 12658176 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Caja criogénica circular de 10 mm
Cajas criogénicas de criostato, 25 mm, anular con asa
Cajas criogénicas de criostato, 25 mm de diám., sombreadas
Cajas criogénicas de criostato, 35 mm, anular con asa
Cajas criogénicas de criostato, 40 mm de diám., sombreadas
Cubierta de barra criogénica
Estante ancho
Estante de herramientas
Estante estrecho
Extractor de calor, estándar
Pincel ancho (residuos)
Pincel estrecho
Para utilizar con (equipo):
FSE/FE
FSE/FE/SME/E
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 4
paquete de 6
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Para utilizar con (equipo) unitSize
12658176 Cubierta de barra criogénica FSE/FE/SME/E cada uno
12698166 Extractor de calor, estándar FSE/FE cada uno
12648186 Estante ancho FSE/FE/SME/E cada uno
12658186 Estante de herramientas FSE/FE/SME/E cada uno
12668186 Estante estrecho FSE/FE/SME/E cada uno
12087119 Pincel ancho (residuos) FSE/FE/SME/E cada uno
12057119 Pincel estrecho FSE/FE/SME/E 1 PCS
12688166 Cajas criogénicas de criostato, 40 mm de diám., sombreadas FSE/FE/SME/E paquete de 6
12658036 Cajas criogénicas de criostato, 25 mm, anular con asa FSE/FE/SME/E paquete de 4
12668036 Cajas criogénicas de criostato, 35 mm, anular con asa FSE/FE/SME/E paquete de 4
12688036 Caja criogénica circular de 10 mm FSE/FE/SME/E paquete de 4
12698176 Cajas criogénicas de criostato, 25 mm de diám., sombreadas FSE/FE/SME/E cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 12658176 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor A78910041
Mejore el funcionamiento de los criostatos FSE/FE/SME/E CryotomeTM con los accesorios para criostatos Epredia™ CryotomeTM.
Mejore el funcionamiento de los criostatos FSE/FE/SME/E Cryotome™ con los accesorios para criostatos Thermo Scientific™ Cryotome™.
  • El extractor de calor de varias posiciones se incorpora en un eje vertical y permite una congelación homogénea y una fácil retirada de la muestra; se puede poner en funcionamiento en todas las posiciones de la barra de congelación.
  • Se reduce el tiempo de congelación si la platina de congelación y el tejido se colocan en la placa Peltier activa.
  • El disco de congelación se utiliza junto con el extractor de calor para el aplanamiento y congelación de las muestras de tejido.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Cubierta
Tipo de producto Cubierta de barra criogénica
Para utilizar con (equipo) FSE/FE/SME/E