Learn More
CellPath Pulverizador congelante Cryospray
Código de producto. 12705308
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
175 mg
Tamaño de la unidad:
173 g
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12705308 175 mg 173 g
1 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo I del Reglamento de la UE no 517/2014 sobre gases fluorados de efecto invernadero, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 12705308
Marca: CellPath KNA017300A
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo I del Reglamento de la UE no 517/2014 sobre gases fluorados de efecto invernadero, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Specially formulated to rapidly freeze fresh biopsy material removing the risk of morphological damage due to ice crystal formulation.
  • CFC free
  • Directable jet enables precise control
  • Ideal for paraffin blocks and fresh tissue specimens
  • Manufactured from a mixture of environmentally friendly gases to give a good balance of cooling efficiency and cost
  • Supplied in a compact seamless aluminum can that is easy to handle, with a nozzle that ensures accurate direction of the freezing jet
Especificaciones
Capacidad (métrico) 175 mg
Tipo Cryospray Spray congelador
N.° por paquete 1 Paquete
Para utilizar con (aplicación) Ideal para bloques de parafina y muestras de tejido fresco
Cantidad 175 mg
compliance-icons
Nombre del producto
  • CRYOSPRAY (FREEZER SPRAY)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Aerosoles inflamables y no inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H229-Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P251-No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P410-Proteger de la luz del sol.
  • P412-No exponer a temperaturas superiores a 50°C / 122°F.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1,1,1,2-Tetrafluoroethane