Learn More
Corning™ Bolsas de crioconservación
BIOPHARMA
Código de producto. 17273584 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
250 mL
500 mL
750 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17273584 500 mL cada uno
16673544 250 mL -
15609293 750 ml cada uno
17298440 50 mL cada uno
4 options
Código de producto. 17273584
Marca: Corning™ 9120090
Cuenta con un sistema exclusivo de mezcla de películas de poliolefina/EVA (etilvinilacetato) que sigue siendo flexible a temperaturas muy bajas (-196 °C)
Nuestra bolsa de crioconservación es un envase de película de bolsa único que se mantiene flexible a temperaturas ultrabajas (-196 °C). Los recipientes criogénicos Corning están diseñados para el almacenamiento, conservación y transferencia de células progenitoras hematopoyéticas (HPC) CD34+. El volumen de llenado recomendado oscila entre los 20 ml y 190 ml en cuatro tamaños estándar. La recomendación de volumen de congelación se basa en la congelación horizontal en un cassette protector con un grosor interno de aproximadamente 7,95 mm (0,313 pulg.). Corning ofrece esta bolsa de cultivo celular de un solo uso en configuraciones de 50 ml-750 ml. Se seleccionó una mezcla especial de película de poliolefina y EVA exclusivo por sus propiedades a baja temperatura y su capacidad para mantener la flexibilidad y transparencia cuando se llena con líquido. El diseño de puerto de membrana exclusivo ofrece paredes más delgadas para una mayor flexibilidad y la tapa acoplada minimiza la exposición de la membrana durante la congelación. El diseño del bolsillo de etiqueta estándar del sector ofrece facilidad de uso y trazabilidad en el etiquetado. -El puerto 1 dispone de puertos de membrana de paredes finas, dos cables de PVC, conectores Luer hembra, tapones Luer macho y pinzas para portaobjetos pequeños. Esta bolsa de crioconservación celular de un solo uso es ideal para aplicaciones biofarmacéuticas de investigación básica.
-Certificado de conformidad completo disponible para cada lote de producción.
Con película combinada de poliolefina-EVA disponible en tamaños de 50 ml, 250 ml, 500 ml y 750 ml.
Tipo de película: Mezcla de poliolefina-EVA
Dos puertos de membrana de paredes finas
Puerto 1: 114,3 mm (4,5 pulg.) de longitud, 3,89 mm (0,153 pulg.) de D.E. Tubo de EVA, se divide en dos de 127 mm (5 pulg.) de longitud, 3 mm (0,118 pulg.) de D.I. x 4,06 mm (0,16 pulg.) de D.E. Tubo de PVC con conectores Luer hembra y tapones Luer macho, con pinzas de estrangulamiento Características y ventajas
  • Película de poliolefina – Mezcla de EVA exclusiva seleccionada específicamente por sus propiedades a baja temperatura, al tiempo que mantiene la flexibilidad y transparencia cuando se llena con líquido
  • Puerto de membrana: la tapa acoplada encaja en su lugar para proteger el contenido y minimiza la exposición de la membrana durante el uso
  • Bolsillo para etiquetas: facilita el uso de etiquetas generadas por ordenador; la información del producto se puede ver rápidamente con solo abrir el cassette de congelación
  • Tubo de llenado integral: el método de fabricación único utilizado para asegurar el tubo de llenado al cuerpo del recipiente elimina la necesidad de interfaces de PVC con la sección de almacenamiento de nitrógeno líquido del recipiente
  • Interfaz/conectores: compatible con la tecnología de conexión estéril y la tecnología de sellado inteligente (soldadora de tubos Sebra™ Modelo 1100); se adapta a una gran variedad de sistemas de cassettes de congelación
  • Los certificados de medios Corning están disponibles en nuestra biblioteca de recursos.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Capacidad (métrico) 500 mL
    Incluye Conectores Luer hembra y tapones Luer macho, con pinzas de estrangulamiento, 0,11 de DI x 0,16 de DE Puerto de PVC
    Material Mezcla de poliolefina-EVA
    N.º por caja 1 unidad
    N.° por paquete 1/paq.
    Tipo de producto Bolsa de crioconservación