Learn More
Thermo Scientific™ CryoPlus™ Vapor Phase Platform Risers and Frames
Código de producto. 15196395 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
CryoPlus 1 y 2, racks 4000003, 4000004, 4000011
CryoPlus 1, gradilla # 4000005
CryoPlus 3, racks 4000001, 4000002
CryoPlus 4, gradillas 4000005
CryoPlus 4, racks 4000001, 4000002, 40000379
CryoPlus 4, racks 4000003, 4000004, 4000011
Altura exterior (imperial):
3,5 in
4 in
5 in
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Altura exterior (imperial) unitSize
15196395 CryoPlus 4, racks 4000003, 4000004, 4000011 5 in cada uno
10192054 CryoPlus 1, gradilla # 4000005 4 in cada uno
15104649 CryoPlus 1 y 2, racks 4000003, 4000004, 4000011 5 in cada uno
10642425 CryoPlus 3, racks 4000001, 4000002 3,5 in 1 PCS
10556654 CryoPlus 4, racks 4000001, 4000002, 40000379 3,5 in cada uno
15865232 CryoPlus 4, gradillas 4000005 4 in cada uno
6 options
Código de producto. 15196395
Marca: Thermo Scientific™ 4000067
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Incorpore los elevadores y bastidores de plataforma de fase vapor Thermo Scientific™ CryoPlus™ con sistemas de almacenamiento de crioconservación CryoPlus™ LN2 para obtener una solución de almacenamiento completa.
Incorporate Thermo Scientific™ CryoPlus™ Vapor Phase Platform Risers and Frames with CryoPlus™ LN2 cryopreservation storage systems for a complete storage solution.
Vertical
  • Elevador para gradilla de 127 mm (5 pulg.) n.º modelo 4000011
Cuadrada
  • Elevador para gradilla de 88 mm (3,5 pulg.) n.º modelo 4000001
  • Elevador para gradilla de 88 mm (3,5 pulg.) n.º modelo 4000002
  • Elevador para gradilla de 101 mm (4 pulg.) n.º modelo 4000005
  • Elevador para gradilla de 127 mm (5 pulg.) n.º modelo 4000003
  • Elevador para gradilla de 127 mm (5 pulg.) n.º modelo 4000004
SUC-1 (Almacenamiento cartucho/cánula)
  • Elevador para gradilla de 88 mm (3,5 pulg.) n.º modelo 4000379
Punta de flecha
  • Elevador para gradilla de 101 mm (4 pulg.) n.º modelo 4000097
  • Elevador para gradilla de 101 mm (4 pulg.) n.º modelo 4000100
  • Elevador para gradilla de 101 mm (4 pulg.) n.º modelo 4000101
  • Elevador para gradilla de 101 mm (4 pulg.) n.º modelo 4000108
  • Elevador para gradilla de 101 mm (4 pulg.) n.º modelo 4000109
  • Elevador para gradilla de 101 mm (4 pulg.) n.º modelo 4000110
  • Elevador para gradilla de 101 mm (4 pulg.) n.º modelo 4000111
Bastidores
  • Capacidad de bolsa 50 ml, Fenwal 4R9951, 6 espacios para casettes
  • Capacidad de bolsa, 250 ml, Fenwal 4R5461, 4 espacios para casettes
  • Capacidad de bolsa, 500 ml, Fenwal 4R5462, 4 espacios para casettes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Elevador
Capacidad (métrico) 500 mL
Para utilizar con (equipo) CryoPlus 4, racks 4000003, 4000004, 4000011
Altura exterior (imperial) 5 in
Admite Gradillas
Capacidad de la gradilla 4