Learn More
Thermo Scientific™ Sistemas de almacenamiento CryoPlus™
Código de producto. 10365854 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
90 L
200 L
340 L
552 L
Tensión:
200/230 V
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10365854
Marca: Thermo Scientific™ 7407
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Aumente el valioso espacio de almacenamiento del laboratorio con estos sistemas de almacenamiento criogénico.
Increase valuable laboratory storage space with Thermo Scientific™ CryoPlus™ Storage Systems, which store up to 38,500 vials (2.0 mL). The ideal combination of liquid nitrogen, storage reliability and microprocessor technology, the CryoPlus Series LN2 Storage System provides precise and accurate control over all parameters without complicated programming.
Características principales
  • Las 16 combinaciones de alarmas sonoras y visuales ofrecen la máxima protección del producto.
  • El índice de llenado manual incluye un dispositivo antivaho automático para mejorar la visibilidad durante la recuperación.
  • Sensor de nivel de líquido y puerto de llenado con espacio para vacío, que ofrece una protección del sensor y una capacidad de almacenamiento máximas.
  • Bloqueo con llave montado en la parte delantera e interruptor de alimentación empotrado montado en la parte posterior; el panel de control también se puede bloquear.
  • La funda térmica (incluida) ofrece unas temperaturas más bajas y un funcionamiento eficiente en la fase de vapor.
Control por microprocesador
  • Control preciso del nivel de líquido con más de 16 parámetros, con sistema de llenado automático.
  • Panel de control montado en la parte superior para facilitar el acceso y la programación de la pantalla táctil.
  • Sensor del visor digital de temperatura situado bajo la tapa; este indica la lectura de temperatura máxima dentro del depósito.
  • 24 indicadores LED tricolor que muestran de forma continua el nivel real de nitrógeno y los ajustes de control de nivel alto/bajo.
  • Contactos de alarmas para una monitorización remota del estado del depósito de almacenamiento.
Estructura duradera
  • Depósito de bajo perfil con cámara de acero inoxidable aislada mediante vacío
  • Tapa con muelle de contrapeso con aislamiento de poliuretano de alta densidad expandido in situ; ventilación específica; 100 % de espacio libre
  • Dos juntas de tapa flexibles e independientes para reducir la migración de humedad a la cámara
  • Ruedas de alta resistencia
  • Viales de 2 ml según la configuración de gradilla
Información sobre pedidos:
Las gradillas, los recipientes, los bastidores y los elevadores opcionales le permiten crear un sistema de inventario organizado que le ofrece unas capacidades de almacenamiento óptimas en la fase líquida o en la fase de vapor. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente.
Incluye:
CryoPlus 1 dispone de una manguera flexible de 1,27 cm (0,5 pulg) Reflector de 45°, manguera flexible de 1,2 m. CryoPlus 2, 3 y 4 incluye una manguera flexible de 1,27 cm (0,5 pulg) Reflector de 45°, 1,8 m (6 ft.) de 1,8m.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Autorelleno LN2 Cryo
Capacidad (imperial) 19,49 cu. ft.
Capacidad (métrico) 552 L
No. of Doors 1
Material de la cámara Acero inoxidable
Aislamiento Poliuretano
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 127 x 110,5 x 119,4 cm (50 x 43,5 x 47 in)
Fondo interior (imperial) 27,5 in
Fondo interior (métrico) 69,9 cm
Altura exterior (imperial) 47 in.
Altura exterior (métrico) 119,4 cm
Longitud (imperial) exterior 50 in.
Longitud (métrico) exterior 127 cm
Anchura exterior (imperial) 43,5 in
Anchura exterior (métrico) 110,5 cm
Diámetro (imperial) 39,5 in
Diámetro (métrico) 100,3 cm
Opciones de vigilancia Contactos de Alarma, Remoto
Tensión 200/230 V
Requisitos eléctricos 200 - 230 V 50/60 Hz
Frecuencia 50/60 Hz
Capac. viales 36.400 a 38.500
Peso con embalaje (métrico) 485,3 kg
Peso (imperial) 820 lb.
Peso (métrico) 371,9 kg
Admite Viales (38.500 x 2 mL)