Descripción
Aumente la facilidad de uso de los sistemas de almacenamiento Thermo Scientific™ CryoPlus™ LN2 con gradillas y soportes de la serie CryoPlus.
Gradillas verticales, fase líquida
- 2 ml, 5 cajas de cartón (divisor 100 celdas)
- 2 ml, 12 cajas de cartón (divisor 25 celdas)
Gradillas verticales, fase de vapor
- 2 ml, 4 cajas de cartón (divisor 100 celdas)
Gradillas cuadradas, fase líquida
- 2 ml, 12 cajas de cartón (divisor 100 celdas)
- 2 ml, 13 cajas de cartón (divisor 100 celdas)
- 2 ml, 13 cajas de acero inoxidable (divisor 100 celdas)
- 4 ml, 8 cajas de cartón (divisor 100 celdas)
- 4 ml, 8 cajas de acero inoxidable (divisor 100 celdas)
- 5 ml, 7 cajas de cartón (divisor 100 celdas)
Gradillas cuadradas, fase de vapor
- 2 ml, 11 cajas de cartón (divisor 100 celdas)
- 2 ml, 11 cajas de acero inoxidable (divisor 100 celdas)
- 4 ml, 7 cajas de cartón (divisor 100 celdas)
- 4 ml, 7 cajas de acero inoxidable (divisor 100 celdas)
- 5 ml, 6 cajas de cartón (divisor 100 celdas)
Almacenamiento en recipientes/varillas, fase de vapor
- Cánulas de viales y tubos capilares de 2 ml, 4 ml y 5 ml, incluye 8 cartuchos
Gradillas en punta de flecha, fase líquida
- 2 ml, 12 cajas de cartón (divisor 81 celdas)
- 2 ml, 13 cajas de cartón (divisor 81 celdas)
- 2 ml, 12 cajas de acero inoxidable (divisor 81 celdas)
- 4 ml, 8 cajas de cartón (divisor 81 celdas)
- 4 ml, 8 cajas de acero inoxidable (divisor 81 celdas)
- 5 ml, 7 cajas de cartón (divisor 81 celdas)
Gradillas en punta de flecha, fase de vapor
- 2 ml, 11 cajas de cartón (divisor 81 celdas)
- 2 ml, 11 cajas de acero inoxidable (divisor 81 celdas)
- 2 ml, 10 cajas de cartón (divisor 81 celdas)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Rack en punta de flecha, fase líquida |
| Capacidad (imperial) | 7,06 pies cúb. |
| Capacidad (métrico) | 2 mL |
| Para utilizar con (equipo) | CryoPlus 1 |
| Incluye | 12 cajas de cartón con divisor de 81 celdas |
| Admite | 12 cajas/gradilla |