Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas y soportes serie CryoPlus™
Aumente la facilidad de uso de los sistemas de almacenamiento Thermo Scientific™ CryoPlus™ LN2 con gradillas y soportes de la serie CryoPlus.
Marca:  Thermo Scientific™ 4000108
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10375764
  • 680.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Para uso en sistemas de almacenamiento en crioconservación en nitrógeno líquido (LN2) Thermo Scientific™ CryoPlus.
Maximice la capacidad de almacenamiento con las cajas de crioconservación Thermo Scientific.
Gradillas verticales, fase líquida
  • 2 ml, 5 cajas de cartón (divisor 100 celdas)
  • 2 ml, 12 cajas de cartón (divisor 25 celdas)
Gradillas verticales, fase de vapor
  • 2 ml, 4 cajas de cartón (divisor 100 celdas)
Gradillas cuadradas, fase líquida
  • 2 ml, 12 cajas de cartón (divisor 100 celdas)
  • 2 ml, 13 cajas de cartón (divisor 100 celdas)
  • 2 ml, 13 cajas de acero inoxidable (divisor 100 celdas)
  • 4 ml, 8 cajas de cartón (divisor 100 celdas)
  • 4 ml, 8 cajas de acero inoxidable (divisor 100 celdas)
  • 5 ml, 7 cajas de cartón (divisor 100 celdas)
Gradillas cuadradas, fase de vapor
  • 2 ml, 11 cajas de cartón (divisor 100 celdas)
  • 2 ml, 11 cajas de acero inoxidable (divisor 100 celdas)
  • 4 ml, 7 cajas de cartón (divisor 100 celdas)
  • 4 ml, 7 cajas de acero inoxidable (divisor 100 celdas)
  • 5 ml, 6 cajas de cartón (divisor 100 celdas)
Almacenamiento en recipientes/varillas, fase de vapor
  • Cánulas de viales y tubos capilares de 2 ml, 4 ml y 5 ml, incluye 8 cartuchos
Gradillas en punta de flecha, fase líquida
  • 2 ml, 12 cajas de cartón (divisor 81 celdas)
  • 2 ml, 13 cajas de cartón (divisor 81 celdas)
  • 2 ml, 12 cajas de acero inoxidable (divisor 81 celdas)
  • 4 ml, 8 cajas de cartón (divisor 81 celdas)
  • 4 ml, 8 cajas de acero inoxidable (divisor 81 celdas)
  • 5 ml, 7 cajas de cartón (divisor 81 celdas)
Gradillas en punta de flecha, fase de vapor
  • 2 ml, 11 cajas de cartón (divisor 81 celdas)
  • 2 ml, 11 cajas de acero inoxidable (divisor 81 celdas)
  • 2 ml, 10 cajas de cartón (divisor 81 celdas)
Especificaciones
Especificaciones
Rack en punta de flecha, fase líquida
7,06 pies cúb.
CryoPlus 1
10 cajas/gradilla
Rack en punta de flecha, fase líquida
2 mL
10 cajas de cartón con divisor de 81 celdas
10 cajas