Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas y soportes serie CryoPlus™
Código de producto. 10355914 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Caja de viales de 2 ml
Gradilla vertical
Rack cuadrado, fase de vapor
Rack cuadrado, fase líquida
Rack en punta de flecha, fase de vapor
Rack en punta de flecha, fase líquida
Rack vertical de fase líquida
Incluye:
10 cajas de cartón con divisor de 81 celdas
11 cajas de acero inoxidable con divisor de 100 celdas
11 cajas de acero inoxidable con divisor de 81 celdas
11 cajas de cartón con divisor de 100 celdas
12 cajas de acero inoxidable con divisor de 81 celdas
12 cajas de cartón con divisor de 100 celdas
12 cajas de cartón con divisor de 81 celdas
13 cajas de acero inoxidable con divisor de 100 celdas
13 cajas de cartón con divisor de 100 celdas
13 cajas de cartón con divisor de 81 celdas
4 cajas
5 cajas de cartón (divisor de 100 celdas)
6 cajas de cartón con divisor de 100 celdas
7 cajas de cartón con divisor de 100 celdas
7 cajas de cartón con divisor de 81 celdas
7 cajas de cartón con divisores de 100 celdas
8 cajas de cartón con divisor de 100 celdas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Incluye unitSize
10355914 Rack cuadrado, fase de vapor 7 cajas de cartón con divisores de 100 celdas cada uno
10294604 Rack cuadrado, fase de vapor 11 cajas de cartón con divisor de 100 celdas cada uno
15186265 Caja de viales de 2 ml 11 cajas de acero inoxidable con divisor de 100 celdas cada uno
10011684 Rack cuadrado, fase de vapor 6 cajas de cartón con divisor de 100 celdas cada uno
10315964 Rack cuadrado, fase líquida 13 cajas de cartón con divisor de 100 celdas cada uno
11894540 Rack cuadrado, fase líquida 13 cajas de acero inoxidable con divisor de 100 celdas cada uno
10254564 Rack cuadrado, fase líquida 8 cajas de cartón con divisor de 100 celdas cada uno
11786509 Rack cuadrado, fase líquida 7 cajas de cartón con divisor de 100 celdas cada uno
10795715 Rack cuadrado, fase líquida 12 cajas de cartón con divisor de 100 celdas cada uno
10376174 Rack en punta de flecha, fase líquida 7 cajas de cartón con divisor de 81 celdas cada uno
10386174 Rack en punta de flecha, fase líquida 13 cajas de cartón con divisor de 81 celdas cada uno
10375764 Rack en punta de flecha, fase líquida 10 cajas de cartón con divisor de 81 celdas cada uno
15531724 Rack en punta de flecha, fase de vapor 11 cajas de acero inoxidable con divisor de 81 celdas cada uno
11834770 Rack en punta de flecha, fase líquida 12 cajas de cartón con divisor de 81 celdas cada uno
15742522 Rack en punta de flecha, fase líquida 12 cajas de acero inoxidable con divisor de 81 celdas cada uno
10264564 Gradilla vertical 4 cajas cada uno
10506474 Rack vertical de fase líquida 5 cajas de cartón (divisor de 100 celdas) cada uno
17 options
Código de producto. 10355914
Marca: Thermo Scientific™ 4000003
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Aumente la facilidad de uso de los sistemas de almacenamiento Thermo Scientific™ CryoPlus™ LN2 con las gradillas y los soportes de la serie CryoPlus.
Aumente la facilidad de uso de los sistemas de almacenamiento Thermo Scientific™ CryoPlus™ LN2 con gradillas y soportes de la serie CryoPlus.
Gradillas verticales, fase líquida
  • 2 ml, 5 cajas de cartón (divisor 100 celdas)
  • 2 ml, 12 cajas de cartón (divisor 25 celdas)
Gradillas verticales, fase de vapor
  • 2 ml, 4 cajas de cartón (divisor 100 celdas)
Gradillas cuadradas, fase líquida
  • 2 ml, 12 cajas de cartón (divisor 100 celdas)
  • 2 ml, 13 cajas de cartón (divisor 100 celdas)
  • 2 ml, 13 cajas de acero inoxidable (divisor 100 celdas)
  • 4 ml, 8 cajas de cartón (divisor 100 celdas)
  • 4 ml, 8 cajas de acero inoxidable (divisor 100 celdas)
  • 5 ml, 7 cajas de cartón (divisor 100 celdas)
Gradillas cuadradas, fase de vapor
  • 2 ml, 11 cajas de cartón (divisor 100 celdas)
  • 2 ml, 11 cajas de acero inoxidable (divisor 100 celdas)
  • 4 ml, 7 cajas de cartón (divisor 100 celdas)
  • 4 ml, 7 cajas de acero inoxidable (divisor 100 celdas)
  • 5 ml, 6 cajas de cartón (divisor 100 celdas)
Almacenamiento en recipientes/varillas, fase de vapor
  • Cánulas de viales y tubos capilares de 2 ml, 4 ml y 5 ml, incluye 8 cartuchos
Gradillas en punta de flecha, fase líquida
  • 2 ml, 12 cajas de cartón (divisor 81 celdas)
  • 2 ml, 13 cajas de cartón (divisor 81 celdas)
  • 2 ml, 12 cajas de acero inoxidable (divisor 81 celdas)
  • 4 ml, 8 cajas de cartón (divisor 81 celdas)
  • 4 ml, 8 cajas de acero inoxidable (divisor 81 celdas)
  • 5 ml, 7 cajas de cartón (divisor 81 celdas)
Gradillas en punta de flecha, fase de vapor
  • 2 ml, 11 cajas de cartón (divisor 81 celdas)
  • 2 ml, 11 cajas de acero inoxidable (divisor 81 celdas)
  • 2 ml, 10 cajas de cartón (divisor 81 celdas)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Rack cuadrado, fase de vapor
Capacidad (métrico) 4 mL
Para utilizar con (equipo) CryoPlus 1, 2, 3, 4
Incluye 7 cajas de cartón con divisores de 100 celdas
Admite 7 cajas/gradilla
Capacidad de la gradilla 7 cajas