Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos, bastidores y divisores CryoPlus™
Código de producto. 15366524 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
CryoPlus 1
CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3
CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4
CryoPlus 2
CryoPlus 3
CryoPlus 4
Admite:
Bolsas (25 ml)
Bolsas Fenwal 4R5461 (250 mL)
Bolsas Fenwal 4R5462 (500 ml)
Bolsas Fenwal 4R9951 (50 ml)
Bolsas Gambro DF-200 (500 ml)
Bolsas Gambro DF-700 (700 ml)
Viales (2 ml)
Tipo:
250 bolsas
Almacenamiento en recipientes/varillas, fase de vapor
Bastidores, fase de vapor
Bastidores, fase líquida
Bastidores, fase líquida; capacidad de la bolsa: 250 ml, Fenwal 4R5461, capacidad para 4 cassettes
Bastidores, fase líquida; capacidad de la bolsa: 500 ml, Fenwal 4R5462, capacidad para 4 cassettes
Bastidores, fase líquida; capacidad de la bolsa: 500 ml, Gambro DF-200, capacidad para 4 cassettes
Bastidores, fase líquida; capacidad de la bolsa: 700 ml, Gambro DF-700, capacidad para 4 cassettes
Cartucho deslizante
Casetes
Divisor de plataforma
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 set
cada uno
paquete de 6
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Admite Tipo unitSize
15366524 CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 Bolsas Fenwal 4R9951 (50 ml) Bastidores, fase líquida cada uno
11841200 CryoPlus 3 Bolsas Gambro DF-200 (500 ml) Divisor de plataforma cada uno
11851200 CryoPlus 3 Bolsas Gambro DF-700 (700 ml) Divisor de plataforma cada uno
17846568 CryoPlus 3 Bolsas Fenwal 4R5461 (250 mL) 250 bolsas cada uno
11861200 CryoPlus 4 Bolsas Gambro DF-200 (500 ml) Divisor de plataforma cada uno
11857993 CryoPlus 2 Bolsas Fenwal 4R5462 (500 ml) Divisor de plataforma cada uno
10705725 CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 Bolsas Gambro DF-200 (500 ml) Casetes cada uno
17843394 CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 Bolsas Gambro DF-700 (700 ml) Casetes cada uno
10091584 CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 Bolsas Fenwal 4R5461 (250 mL) Casetes cada uno
10386764 CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 Bolsas Fenwal 4R5462 (500 ml) Casetes 1 PCS
15549251 CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 Bolsas Gambro DF-200 (500 ml) Casetes cada uno
15542066 CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 Bolsas Gambro DF-700 (700 ml) Casetes 1 set
11821200 CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 Bolsas Gambro DF-200 (500 ml) Bastidores, fase líquida; capacidad de la bolsa: 500 ml, Gambro DF-200, capacidad para 4 cassettes cada uno
11831200 CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3 Bolsas Fenwal 4R5462 (500 ml) Bastidores, fase líquida; capacidad de la bolsa: 700 ml, Gambro DF-700, capacidad para 4 cassettes cada uno
15700797 CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 Bolsas Fenwal 4R5461 (250 mL) Bastidores, fase líquida; capacidad de la bolsa: 250 ml, Fenwal 4R5461, capacidad para 4 cassettes cada uno
11847993 CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 Bolsas Fenwal 4R5462 (500 ml) Bastidores, fase líquida; capacidad de la bolsa: 500 ml, Fenwal 4R5462, capacidad para 4 cassettes 1 PCS
15511701 CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 Viales (2 ml) Almacenamiento en recipientes/varillas, fase de vapor cada uno
12790348 CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 Bolsas Fenwal 4R9951 (50 ml) Casetes cada uno
15247476 CryoPlus 1 Bolsas Fenwal 4R9951 (50 ml) Divisor de plataforma cada uno
15227476 CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 Bolsas Fenwal 4R9951 (50 ml) Bastidores, fase de vapor paquete de 6
15855232 CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 Bolsas (25 ml) Cartucho deslizante cada uno
21 options
Código de producto. 15366524
Marca: Thermo Scientific™ 4000670
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Maximice la capacidad y proteja la integridad de las muestras con los cartuchos, bastidores y divisores Thermo Scientific™ CryoPlus™, para su uso con los sistemas de almacenamiento de crioconservación CryoPlus™ LN2.
Diseñados para maximizar la capacidad y proteger la integridad de las muestras. Los cartuchos, bastidores y divisores Thermo Scientific™ CryoPlus™ son para uso con los sistemas de almacenamiento en crioconservación en LN2. Ideales para almacenar sangre, componentes sanguíneos y médula ósea.
Bastidores (líquido)
  • Capacidad de la bolsa: 50ml, Fenwal 4R9951, capacidad para 7 cartuchos
  • Capacidad de la bolsa: 250ml, Fenwal 4R5461, capacidad para 4 cartuchos
  • Capacidad de la bolsa: 500 ml, Fenwal 4R5462, capacidad para 4 cartuchos
  • Capacidad de la bolsa: 500 ml, Gambro DF-200, capacidad para 4 cartuchos
  • Capacidad de la bolsa: 700 ml, Gambro DF-700, capacidad para 4 cartuchos
Contenedores
  • Capacidad de la bolsa: 50 ml, Fenwal 4R9951, cartucho de brazo basculante
  • Capacidad de la bolsa: 250 ml, Fenwal 4R5461, cartucho deslizante
  • Capacidad de la bolsa: 500 ml, Fenwal 4R5462, cartucho deslizante
  • Capacidad de la bolsa: 500 ml, Gambro DF-200, cartucho deslizante
  • Capacidad de la bolsa: 500 ml, Gambro DF-200, cartucho de brazo basculante
  • Capacidad de la bolsa: 700 ml, Gambro DF-700, cartucho deslizante
  • Capacidad de la bolsa: 700 ml, Gambro DF-700, cartucho de brazo basculante
Divisores de plataforma
  • Fenwal 4R9951 de 50 ml para bastidores y cartuchos
  • Fenwal 4R5461 de 250 ml para bastidores y cartuchos
  • Fenwal 4R5462 de 500 ml para bastidores y cartuchos
  • Gambro DF-200 de 500 ml para bastidores y cartuchos
  • Gambro DF-700 de 700 ml para bastidores y cartuchos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Bastidores, fase líquida
Capacidad (métrico) 700 mL
Modelo de puerta Corredera
Para utilizar con (equipo) CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4
Admite Bolsas Fenwal 4R9951 (50 ml)