Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos, bastidores y divisores CryoPlus™
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
CryoPlus 1
CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3
CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4
CryoPlus 2
CryoPlus 3
CryoPlus 4
Admite:
Bolsas (25 ml)
Bolsas Fenwal 4R5461 (250 mL)
Bolsas Fenwal 4R5462 (500 ml)
Bolsas Fenwal 4R9951 (50 ml)
Bolsas Gambro DF-200 (500 ml)
Bolsas Gambro DF-700 (700 ml)
Viales (2 ml)
Tipo:
250 bolsas
Almacenamiento en recipientes/varillas, fase de vapor
Bastidores, fase de vapor
Bastidores, fase líquida
Bastidores, fase líquida; capacidad de la bolsa: 250 ml, Fenwal 4R5461, capacidad para 4 cassettes
Bastidores, fase líquida; capacidad de la bolsa: 500 ml, Fenwal 4R5462, capacidad para 4 cassettes
Bastidores, fase líquida; capacidad de la bolsa: 500 ml, Gambro DF-200, capacidad para 4 cassettes
Bastidores, fase líquida; capacidad de la bolsa: 700 ml, Gambro DF-700, capacidad para 4 cassettes
Cartucho deslizante
Casetes
Divisor de plataforma
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 set
cada uno
paquete de 6
Descripción
Diseñados para maximizar la capacidad y proteger la integridad de las muestras. Los cartuchos, bastidores y divisores Thermo Scientific™ CryoPlus™ son para uso con los sistemas de almacenamiento en crioconservación en LN2. Ideales para almacenar sangre, componentes sanguíneos y médula ósea.
Bastidores (líquido)
- Capacidad de la bolsa: 50ml, Fenwal 4R9951, capacidad para 7 cartuchos
- Capacidad de la bolsa: 250ml, Fenwal 4R5461, capacidad para 4 cartuchos
- Capacidad de la bolsa: 500 ml, Fenwal 4R5462, capacidad para 4 cartuchos
- Capacidad de la bolsa: 500 ml, Gambro DF-200, capacidad para 4 cartuchos
- Capacidad de la bolsa: 700 ml, Gambro DF-700, capacidad para 4 cartuchos
Contenedores
- Capacidad de la bolsa: 50 ml, Fenwal 4R9951, cartucho de brazo basculante
- Capacidad de la bolsa: 250 ml, Fenwal 4R5461, cartucho deslizante
- Capacidad de la bolsa: 500 ml, Fenwal 4R5462, cartucho deslizante
- Capacidad de la bolsa: 500 ml, Gambro DF-200, cartucho deslizante
- Capacidad de la bolsa: 500 ml, Gambro DF-200, cartucho de brazo basculante
- Capacidad de la bolsa: 700 ml, Gambro DF-700, cartucho deslizante
- Capacidad de la bolsa: 700 ml, Gambro DF-700, cartucho de brazo basculante
Divisores de plataforma
- Fenwal 4R9951 de 50 ml para bastidores y cartuchos
- Fenwal 4R5461 de 250 ml para bastidores y cartuchos
- Fenwal 4R5462 de 500 ml para bastidores y cartuchos
- Gambro DF-200 de 500 ml para bastidores y cartuchos
- Gambro DF-700 de 700 ml para bastidores y cartuchos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Divisor de plataforma |
| Capacidad (métrico) | 700 mL |
| Modelo de puerta | Corredera |
| Para utilizar con (equipo) | CryoPlus 4 |
| Admite | Bolsas Gambro DF-200 (500 ml) |