Learn More
- Home
- Products
- Productos de almacenamiento en frío
- Accesorios para refrigeradores y congeladores
- Thermo Scientific™ Cartuchos, bastidores y divisores CryoPlus™
Thermo Scientific™ Cartuchos, bastidores y divisores CryoPlus™
Código de producto. 11821200 Tienda Thermo Scientific Productos| Código de producto. | Para utilizar con (equipo) | Admite | Tipo | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 11821200 | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 | Bolsas Gambro DF-200 (500 ml) | Bastidores, fase líquida; capacidad de la bolsa: 500 ml, Gambro DF-200, capacidad para 4 cassettes | cada uno |
| 11841200 | CryoPlus 3 | Bolsas Gambro DF-200 (500 ml) | Divisor de plataforma | cada uno |
| 11851200 | CryoPlus 3 | Bolsas Gambro DF-700 (700 ml) | Divisor de plataforma | cada uno |
| 17846568 | CryoPlus 3 | Bolsas Fenwal 4R5461 (250 mL) | 250 bolsas | cada uno |
| 11861200 | CryoPlus 4 | Bolsas Gambro DF-200 (500 ml) | Divisor de plataforma | cada uno |
| 11857993 | CryoPlus 2 | Bolsas Fenwal 4R5462 (500 ml) | Divisor de plataforma | cada uno |
| 10705725 | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 | Bolsas Gambro DF-200 (500 ml) | Casetes | cada uno |
| 17843394 | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 | Bolsas Gambro DF-700 (700 ml) | Casetes | cada uno |
| 10091584 | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 | Bolsas Fenwal 4R5461 (250 mL) | Casetes | cada uno |
| 10386764 | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 | Bolsas Fenwal 4R5462 (500 ml) | Casetes | 1 PCS |
| 15549251 | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 | Bolsas Gambro DF-200 (500 ml) | Casetes | cada uno |
| 15542066 | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 | Bolsas Gambro DF-700 (700 ml) | Casetes | 1 set |
| 11831200 | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3 | Bolsas Fenwal 4R5462 (500 ml) | Bastidores, fase líquida; capacidad de la bolsa: 700 ml, Gambro DF-700, capacidad para 4 cassettes | cada uno |
| 15700797 | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 | Bolsas Fenwal 4R5461 (250 mL) | Bastidores, fase líquida; capacidad de la bolsa: 250 ml, Fenwal 4R5461, capacidad para 4 cassettes | cada uno |
| 11847993 | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 | Bolsas Fenwal 4R5462 (500 ml) | Bastidores, fase líquida; capacidad de la bolsa: 500 ml, Fenwal 4R5462, capacidad para 4 cassettes | 1 PCS |
| 15511701 | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 | Viales (2 ml) | Almacenamiento en recipientes/varillas, fase de vapor | cada uno |
| 12790348 | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 | Bolsas Fenwal 4R9951 (50 ml) | Casetes | cada uno |
| 15247476 | CryoPlus 1 | Bolsas Fenwal 4R9951 (50 ml) | Divisor de plataforma | cada uno |
| 15227476 | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 | Bolsas Fenwal 4R9951 (50 ml) | Bastidores, fase de vapor | paquete de 6 |
| 15366524 | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 | Bolsas Fenwal 4R9951 (50 ml) | Bastidores, fase líquida | cada uno |
| 15855232 | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 | Bolsas (25 ml) | Cartucho deslizante | cada uno |
Código de producto. 11821200
Marca: Thermo Scientific™ 4000368
Descripción
Diseñados para maximizar la capacidad y proteger la integridad de las muestras. Los cartuchos, bastidores y divisores Thermo Scientific™ CryoPlus™ son para uso con los sistemas de almacenamiento en crioconservación en LN2. Ideales para almacenar sangre, componentes sanguíneos y médula ósea.
Bastidores (líquido)
- Capacidad de la bolsa: 50ml, Fenwal 4R9951, capacidad para 7 cartuchos
- Capacidad de la bolsa: 250ml, Fenwal 4R5461, capacidad para 4 cartuchos
- Capacidad de la bolsa: 500 ml, Fenwal 4R5462, capacidad para 4 cartuchos
- Capacidad de la bolsa: 500 ml, Gambro DF-200, capacidad para 4 cartuchos
- Capacidad de la bolsa: 700 ml, Gambro DF-700, capacidad para 4 cartuchos
Contenedores
- Capacidad de la bolsa: 50 ml, Fenwal 4R9951, cartucho de brazo basculante
- Capacidad de la bolsa: 250 ml, Fenwal 4R5461, cartucho deslizante
- Capacidad de la bolsa: 500 ml, Fenwal 4R5462, cartucho deslizante
- Capacidad de la bolsa: 500 ml, Gambro DF-200, cartucho deslizante
- Capacidad de la bolsa: 500 ml, Gambro DF-200, cartucho de brazo basculante
- Capacidad de la bolsa: 700 ml, Gambro DF-700, cartucho deslizante
- Capacidad de la bolsa: 700 ml, Gambro DF-700, cartucho de brazo basculante
Divisores de plataforma
- Fenwal 4R9951 de 50 ml para bastidores y cartuchos
- Fenwal 4R5461 de 250 ml para bastidores y cartuchos
- Fenwal 4R5462 de 500 ml para bastidores y cartuchos
- Gambro DF-200 de 500 ml para bastidores y cartuchos
- Gambro DF-700 de 700 ml para bastidores y cartuchos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Bastidores, fase líquida; capacidad de la bolsa: 500 ml, Gambro DF-200, capacidad para 4 cassettes |
| Capacidad (métrico) | 700 mL |
| Modelo de puerta | Corredera |
| Para utilizar con (equipo) | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 |
| Admite | Bolsas Gambro DF-200 (500 ml) |